8-Methoxyquinoline-2-carbaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR946222-1G OR946222-250MG
APOSOR946222-1GEA 589 DKK
APOSOR946222-1G APOSOR946222-250MG
8-Methoxyquinoline-2-carbaldehyde 95%
8-Methoxyquinoline-2-carbaldehyde
Formel: C₁₁H₉NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05864557
CAS-nummer: 103854-64-4