1-Methyl-3-methylidenecyclobutane-1-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR946186-1G OR946186-250MG OR946186-500MG
APOSOR946186-1GEA 13510 DKK
APOSOR946186-1G APOSOR946186-250MG APOSOR946186-500MG
1-Methyl-3-methylidenecyclobutane-1-carboxylic acid
1-Methyl-3-methylidenecyclobutane-1-carboxylic acid
Formel: C₇H₁₀O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19231380
CAS-nummer: 286442-86-2