1-Azaspiro[4.5]decane-2,8-dione
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR946154-1G OR946154-5G
APOSOR946154-1GEA 1980 DKK
APOSOR946154-1G APOSOR946154-5G
1-Azaspiro[4.5]decane-2,8-dione
1-Azaspiro[4.5]decane-2,8-dione
Formel: C₉H₁₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD14706827
CAS-nummer: 749861-03-8