8-Chloroquinazolin-4(3H)-one 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 8-Chloroquinazolin-4-ol
OR946042-1G OR946042-5G
APOSOR946042-1GEA 502 DKK
APOSOR946042-1G APOSOR946042-5G
8-Chloroquinazolin-4(3H)-one 95%
8-Chloroquinazolin-4(3H)-one
Formel: C₈H₅ClN₂O
Molekylvægt: 180.591 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09954861
CAS-nummer: 101494-95-5