trans-3-(Benzyloxy)cyclobutanamine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR945984-1G OR945984-250MG OR945984-500MG
APOSOR945984-1GEA 6760 DKK
APOSOR945984-1G APOSOR945984-250MG APOSOR945984-500MG
trans-3-(Benzyloxy)cyclobutanamine
trans-3-(Benzyloxy)cyclobutanamine
Formel: C₁₁H₁₅NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16660373
CAS-nummer: 905821-36-5