tert-Butyl 2-(methylsulphonyl)acetate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR945903-1G OR945903-250MG
APOSOR945903-1GEA 3270 DKK
APOSOR945903-1G APOSOR945903-250MG
tert-Butyl 2-(methylsulphonyl)acetate 95%
tert-Butyl 2-(methylsulphonyl)acetate
Formel: C₇H₁₄O₄S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19632339
CAS-nummer: 70018-13-2