2-Chloro-6-methoxypyridin-4-amine 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR945855-250MG OR945855-1G
APOSOR945855-250MGEA 644 DKK
APOSOR945855-250MG APOSOR945855-1G
2-Chloro-6-methoxypyridin-4-amine 95+%
2-Chloro-6-methoxypyridin-4-amine
Formel: C₆H₇ClN₂O
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD13189324
CAS-nummer: 1008304-85-5