(R)-1-Boc-2-[methoxy(methyl)carbamoyl]pyrrolidine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR945542-1G OR945542-500MG OR945542-5G
APOSOR945542-1GEA 1970 DKK
APOSOR945542-1G APOSOR945542-500MG APOSOR945542-5G
(R)-1-Boc-2-[methoxy(methyl)carbamoyl]pyrrolidine 97%
(R)-1-Boc-2-[methoxy(methyl)carbamoyl]pyrrolidine
Formel: C₁₂H₂₂N₂O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09756517
CAS-nummer: 288086-98-6