N,N,2-Trimethylquinolin-6-amine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR945425-1G
OR945425-250MG
APOSOR945425-1GEA
0
DKK
APOSOR945425-1G
APOSOR945425-250MG
N,N,2-Trimethylquinolin-6-amine 95%
N,N,2-Trimethylquinolin-6-amine
Formel:
C₁₂H₁₄N₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00089173 CAS-nummer: 92-99-9 |