3-Amino-5-chloropyrazine-2-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR945353-100MG OR945353-250MG
APOSOR945353-100MGEA 1090 DKK
APOSOR945353-100MG APOSOR945353-250MG
3-Amino-5-chloropyrazine-2-carboxylic acid 95%
3-Amino-5-chloropyrazine-2-carboxylic acid
Formel: C₅H₄ClN₃O₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD18250527
CAS-nummer: 1260663-68-0