2-(Methoxymethyl)-morpholine hydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-(Methoxymethyl)morpholine hydrochloride
OR945273-1G OR945273-250MG OR945273-500MG
APOSOR945273-1GEA 7360 DKK
APOSOR945273-1G APOSOR945273-250MG APOSOR945273-500MG
2-(Methoxymethyl)-morpholine hydrochloride 97%
2-(Methoxymethyl)-morpholine hydrochloride
Formel: C₆H₁₃NO₂·ClH
Molekylvægt: 167.634 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16294690
CAS-nummer: 144053-99-6