2-Methyl-2-morpholinopropanenitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR945205-1G OR945205-250MG
APOSOR945205-1GEA 5780 DKK
APOSOR945205-1G APOSOR945205-250MG
2-Methyl-2-morpholinopropanenitrile 95%
2-Methyl-2-morpholinopropanenitrile
Formel: C₈H₁₄N₂O
MDL Number: MFCD04639674
CAS-nummer: 35666-81-0