Methyl 2-amino-2-phenylacetate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR945143-1G OR945143-5G
APOSOR945143-1GEA 985 DKK
APOSOR945143-1G APOSOR945143-5G
Methyl 2-amino-2-phenylacetate
Methyl 2-amino-2-phenylacetate
Formel: C₉H₁₁NO₂
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD01026128
CAS-nummer: 26682-99-5