6-Methoxy-3-methylisoquinoline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR945035-1G OR945035-250MG
APOSOR945035-1GEA 719 DKK
APOSOR945035-1G APOSOR945035-250MG
6-Methoxy-3-methylisoquinoline 95%
6-Methoxy-3-methylisoquinoline
Formel: C₁₁H₁₁NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01846013
CAS-nummer: 14446-31-2