6-Bromo-2-(methylsulphonyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR945026-1G OR945026-250MG
APOSOR945026-1GEA 2010 DKK
APOSOR945026-1G APOSOR945026-250MG
6-Bromo-2-(methylsulphonyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 95%
6-Bromo-2-(methylsulphonyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Formel: C₁₀H₁₂BrNO₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11109847
CAS-nummer: 1046816-12-9