2,3-Dimethyl-p-benzoquinone 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR944683-1G OR944683-250MG
APOSOR944683-1GEA 3120 DKK
APOSOR944683-1G APOSOR944683-250MG
2,3-Dimethyl-p-benzoquinone 95%
2,3-Dimethyl-p-benzoquinone
Formel: C₈H₈O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01663149
CAS-nummer: 526-86-3