tert-Butyl piperidine-4-carboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR944680-1G OR944680-250MG
APOSOR944680-1GEA 1170 DKK
APOSOR944680-1G APOSOR944680-250MG
tert-Butyl piperidine-4-carboxylate 95%
tert-Butyl piperidine-4-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₉NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02684429
CAS-nummer: 138007-24-6