3-Acetyl-3-chloro-dihydro-furan-2-one 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR944586-1G OR944586-250MG
APOSOR944586-1GEA 2180 DKK
APOSOR944586-1G APOSOR944586-250MG
3-Acetyl-3-chloro-dihydro-furan-2-one 95%
3-Acetyl-3-chloro-dihydro-furan-2-one
Formel: C₆H₇ClO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08448079
CAS-nummer: 2986-00-7