2-(4-Methylcyclohexyl)acetic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR944568-1G OR944568-250MG
APOSOR944568-1GEA 959 DKK
APOSOR944568-1G APOSOR944568-250MG
2-(4-Methylcyclohexyl)acetic acid 95%
2-(4-Methylcyclohexyl)acetic acid
Formel: C₉H₁₆O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00074993
CAS-nummer: 6603-71-0