N-Methyl 4-chloro-2-nitroaniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Chloro-N-methyl-2-nitroaniline
OR9445-1G OR9445-5G
APOSOR9445-1GEA 297 DKK
APOSOR9445-1G APOSOR9445-5G
N-Methyl 4-chloro-2-nitroaniline
N-Methyl 4-chloro-2-nitroaniline
Formel: C₇H₇ClN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00461746
CAS-nummer: 15950-17-1