Pyrazole-1-carbonyl chloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR944313-1G OR944313-250MG
APOSOR944313-1GEA 6050 DKK
APOSOR944313-1G APOSOR944313-250MG
Pyrazole-1-carbonyl chloride 95%
Pyrazole-1-carbonyl chloride
Formel: C₄H₃ClN₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD23378466
CAS-nummer: 53355-55-8