(S)-1-Cyclopropylethylamine hydrochloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR944229-1G OR944229-250MG
APOSOR944229-1GEA 345 DKK
APOSOR944229-1G APOSOR944229-250MG
(S)-1-Cyclopropylethylamine hydrochloride 95%
Formel: C₅H₁₁N·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD21362295
CAS-nummer: 178033-78-8