5-Chloro-1,3,4-thiadiazole-2-carboxamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR944093-1G OR944093-250MG
APOSOR944093-1GEA 2180 DKK
APOSOR944093-1G APOSOR944093-250MG
5-Chloro-1,3,4-thiadiazole-2-carboxamide
5-Chloro-1,3,4-thiadiazole-2-carboxamide
Formel: C₃H₂ClN₃OS
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD16659015
CAS-nummer: 64837-52-1