3-Ethynylpyridin-2-amine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR944028-1G OR944028-250MG
APOSOR944028-1GEA 3310 DKK
APOSOR944028-1G APOSOR944028-250MG
3-Ethynylpyridin-2-amine 95%
3-Ethynylpyridin-2-amine
Formel: C₇H₆N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13175219
CAS-nummer: 67346-74-1