4-Methoxy-4-methyl-piperidine hydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR944010-1G OR944010-250MG OR944010-500MG
APOSOR944010-1GEA 5400 DKK
APOSOR944010-1G APOSOR944010-250MG APOSOR944010-500MG
4-Methoxy-4-methyl-piperidine hydrochloride 97%
4-Methoxy-4-methyl-piperidine hydrochloride
Formel: C₇H₁₅NO·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12755739
CAS-nummer: 3970-73-8