2-Ethynyl-6-methoxypyridine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR943903-1G OR943903-250MG
APOSOR943903-1GEA 6050 DKK
APOSOR943903-1G APOSOR943903-250MG
2-Ethynyl-6-methoxypyridine 98%
2-Ethynyl-6-methoxypyridine
Formel: C₈H₇NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11109683
CAS-nummer: 512197-92-1