5,6-Dimethylnicotinonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR943902-1G
OR943902-250MG
OR943902-5G
APOSOR943902-1GEA
469
DKK
APOSOR943902-1G
APOSOR943902-250MG
APOSOR943902-5G
5,6-Dimethylnicotinonitrile 97%
5,6-Dimethylnicotinonitrile
Formel:
C₈H₈N₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD11101052 CAS-nummer: 113124-09-7 |