3-(Methoxymethyl)-pyrrolidine hydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR943851-1G OR943851-250MG
APOSOR943851-1GEA 720 DKK
APOSOR943851-1G APOSOR943851-250MG
3-(Methoxymethyl)-pyrrolidine hydrochloride 97%
3-(Methoxymethyl)-pyrrolidine hydrochloride
Formel: C₆H₁₃NO·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09997928
CAS-nummer: 1185303-79-0