N,N-Dimethyl-2-morpholinemethanamine dihydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR943850-1G OR943850-250MG OR943850-500MG
APOSOR943850-1GEA 4910 DKK
APOSOR943850-1G APOSOR943850-250MG APOSOR943850-500MG
N,N-Dimethyl-2-morpholinemethanamine dihydrochloride 97%
N,N-Dimethyl-2-morpholinemethanamine dihydrochloride
Formel: C₇H₁₆N₂O·2ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09997816
CAS-nummer: 122894-40-0