1-(Thiophen-2-yl)ethan-1-ol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR943811-1G OR943811-250MG
APOSOR943811-1GEA 4860 DKK
APOSOR943811-1G APOSOR943811-250MG
1-(Thiophen-2-yl)ethan-1-ol 95%
1-(Thiophen-2-yl)ethan-1-ol
Formel: C₆H₈OS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09836745
CAS-nummer: 2309-47-9