7-Chloro-2,3-dihydro-1,8-naphthyridin-4(1H)-one 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR943807-1G OR943807-250MG
APOSOR943807-1GEA 2170 DKK
APOSOR943807-1G APOSOR943807-250MG
7-Chloro-2,3-dihydro-1,8-naphthyridin-4(1H)-one 95%
7-Chloro-2,3-dihydro-1,8-naphthyridin-4(1H)-one
Formel: C₈H₇ClN₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09834137
CAS-nummer: 76629-10-2