6-Cyano-4-chromanone 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR943666-1G OR943666-250MG
APOSOR943666-1GEA 1930 DKK
APOSOR943666-1G APOSOR943666-250MG
6-Cyano-4-chromanone 95%
6-Cyano-4-chromanone
Formel: C₁₀H₇NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05861625
CAS-nummer: 214759-65-6