3-Propylisoxazol-5-amine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR943659-1G OR943659-250MG
APOSOR943659-1GEA 698 DKK
APOSOR943659-1G APOSOR943659-250MG
3-Propylisoxazol-5-amine 95%
3-Propylisoxazol-5-amine
Formel: C₆H₁₀N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05270911
CAS-nummer: 747411-47-8