N-Benzyl-2-methylpropan-1-amine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR943596-1G OR943596-250MG OR943596-5G
APOSOR943596-1GEA 1480 DKK
APOSOR943596-1G APOSOR943596-250MG APOSOR943596-5G
N-Benzyl-2-methylpropan-1-amine 95%
N-Benzyl-2-methylpropan-1-amine
Formel: C₁₁H₁₇N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00972061
CAS-nummer: 42882-36-0