5-Methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-ol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR943542-1G OR943542-250MG
APOSOR943542-1GEA 5670 DKK
APOSOR943542-1G APOSOR943542-250MG
5-Methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-ol 95%
5-Methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-ol
Formel: C₇H₇N₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00104730
CAS-nummer: 16082-26-1