N,N-Dimethyl-3-morpholinemethanamine dihydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR943483-100MG OR943483-250MG OR943483-500MG
APOSOR943483-100MGEA 2130 DKK
APOSOR943483-100MG APOSOR943483-250MG APOSOR943483-500MG
N,N-Dimethyl-3-morpholinemethanamine dihydrochloride 97%
N,N-Dimethyl-3-morpholinemethanamine dihydrochloride
Formel: C₇H₁₆N₂O·2ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31560278
CAS-nummer: 128454-20-6