2-(Azetidin-1-yl)ethanol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR943468-1G OR943468-250MG
APOSOR943468-1GEA 4610 DKK
APOSOR943468-1G APOSOR943468-250MG
2-(Azetidin-1-yl)ethanol 95%
2-(Azetidin-1-yl)ethanol
Formel: C₅H₁₁NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09743797
CAS-nummer: 67896-18-8