3-Methyloxolan-3-ol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR943342-1G OR943342-250MG
APOSOR943342-1GEA 4960 DKK
APOSOR943342-1G APOSOR943342-250MG
3-Methyloxolan-3-ol 95%
3-Methyloxolan-3-ol
Formel: C₅H₁₀O₂
Kogepunkt: 76…80 °C (18 mm Hg)
Massefylde: 1,032 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD18332778
CAS-nummer: 64360-69-6