5-(1-Piperidinyl)-3-pentyn-1-ol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR943286-1G OR943286-250MG
APOSOR943286-1GEA 5670 DKK
APOSOR943286-1G APOSOR943286-250MG
5-(1-Piperidinyl)-3-pentyn-1-ol 95%
5-(1-Piperidinyl)-3-pentyn-1-ol
Formel: C₁₀H₁₇NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02012810
CAS-nummer: 104580-60-1