6-Methyl-benzo[d]isoxazol-3-ylamine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 6-Methylbenzo[d]isoxazol-3-amine
OR943182-1G OR943182-250MG
APOSOR943182-1GEA 5050 DKK
APOSOR943182-1G APOSOR943182-250MG
6-Methyl-benzo[d]isoxazol-3-ylamine 95%
6-Methyl-benzo[d]isoxazol-3-ylamine
Formel: C₈H₈N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18803474
CAS-nummer: 1378699-89-8