2-Chloro-4-methoxy-6-methylpyrimidine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR943132-1G OR943132-250MG
APOSOR943132-1GEA 719 DKK
APOSOR943132-1G APOSOR943132-250MG
2-Chloro-4-methoxy-6-methylpyrimidine 98%
2-Chloro-4-methoxy-6-methylpyrimidine
Formel: C₆H₇ClN₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08689881
CAS-nummer: 22536-64-7