2,4,6,7-Tetrahydro-pyrano[4,3-c]pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR943129-1G OR943129-250MG
APOSOR943129-1GEA 5510 DKK
APOSOR943129-1G APOSOR943129-250MG
2,4,6,7-Tetrahydro-pyrano[4,3-c]pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester 95%
2,4,6,7-Tetrahydro-pyrano[4,3-c]pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester
Formel: C₉H₁₂N₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD26593859
CAS-nummer: 1297547-66-0