2-Chloro-6-methylamino-benzoic acid methyl ester 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR943100-1G OR943100-250MG
APOSOR943100-1GEA 2090 DKK
APOSOR943100-1G APOSOR943100-250MG
2-Chloro-6-methylamino-benzoic acid methyl ester 95%
2-Chloro-6-methylamino-benzoic acid methyl ester
Formel: C₉H₁₀ClNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD24387373
CAS-nummer: 1379595-97-7