5,8-Dihydro-1-naphthol 87%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR943087-1G OR943087-250MG
APOSOR943087-1GEA 2730 DKK
APOSOR943087-1G APOSOR943087-250MG
5,8-Dihydro-1-naphthol 87%
5,8-Dihydro-1-naphthol
Formel: C₁₀H₁₀O
Molekylvægt: 146.186 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00128247
CAS-nummer: 27673-48-9