tert-Butyl 2-(bromomethyl)azetidine-1-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR943040-1G OR943040-500MG
APOSOR943040-1GEA 10030 DKK
APOSOR943040-1G APOSOR943040-500MG
tert-Butyl 2-(bromomethyl)azetidine-1-carboxylate
tert-Butyl 2-(bromomethyl)azetidine-1-carboxylate
Formel: C₉H₁₆BrNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22566236
CAS-nummer: 1363380-84-0