6-Chloro-1-methylpyridin-2(1H)-one 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR943025-1G OR943025-250MG
APOSOR943025-1GEA 4750 DKK
APOSOR943025-1G APOSOR943025-250MG
6-Chloro-1-methylpyridin-2(1H)-one 95%
6-Chloro-1-methylpyridin-2(1H)-one
Formel: C₆H₆ClNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00955763
CAS-nummer: 17228-63-6