6-Bromo-3-pyridazinol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 6-Bromopyridazin-3(2H)-one
OR943012-10G OR943012-1G OR943012-5G
APOSOR943012-10GEA 2570 DKK
APOSOR943012-10G APOSOR943012-1G APOSOR943012-5G
6-Bromo-3-pyridazinol 98%
6-Bromo-3-pyridazinol
Formel: C₄H₃BrN₂O
Molekylvægt: 174.983 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11223475
CAS-nummer: 51355-94-3