3-Chloro-2-methylbenzaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR942967-1G OR942967-5G
APOSOR942967-1GEA 665 DKK
APOSOR942967-1G APOSOR942967-5G
3-Chloro-2-methylbenzaldehyde 95%
3-Chloro-2-methylbenzaldehyde
Formel: C₈H₇ClO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11047716
CAS-nummer: 874-27-1