3,3-Dimethylcyclobut-1-ene-1-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR942929-1G OR942929-250MG OR942929-500MG
APOSOR942929-1GEA 7590 DKK
APOSOR942929-1G APOSOR942929-250MG APOSOR942929-500MG
3,3-Dimethylcyclobut-1-ene-1-carboxylic acid
3,3-Dimethylcyclobut-1-ene-1-carboxylic acid
Formel: C₇H₁₀O₂
Smeltepunkt: 76…77 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18806719
CAS-nummer: 37676-90-7