Methyl 2-chloro-6-hydroxybenzoate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR942749-1G OR942749-250MG
APOSOR942749-1GEA 796 DKK
APOSOR942749-1G APOSOR942749-250MG
Methyl 2-chloro-6-hydroxybenzoate 95%
Methyl 2-chloro-6-hydroxybenzoate
Formel: C₈H₇ClO₃
Molekylvægt: 186.592 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD15523524
CAS-nummer: 176750-70-2